Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | PGAM2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992279
|
enQuireBio™
QP13026-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982279
|
enQuireBio™
QP13026-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PGAM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PGAM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATHRLVMVR HGESTWNQEN RFCGWFDAEL SEKGTEEAKR GAKAIKDAKM EFDICYTSVL KRAIRTLWAI LDGTDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEE QVKIWRRSFD IPPPPMDEKH PYYNSISKER RYAGLKPGEL PTCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKAGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGM SDQAIMELNL PTGIPIVYEL NKELKPTKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |