Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHF13 Protein
A cDNA sequence encoding the PHF13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | PHF13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922319
|
enQuireBio™
QP13038-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942319
|
enQuireBio™
QP13038-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932319
|
enQuireBio™
QP13038-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PHF13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PHF13 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 250mM Imidazole. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSDSCA AAFHPEEYSP SCKRRRTVED FNKFCTFVLA YAGYIPYPKE ELPLRSSPSP ANSTAGTIDS DGWDAGFSDI ASSVPLPVSD RCFSHLQPTL LQRAKPSNFL LDRKKTDKLK KKKKRKRRDS DAPGKEGYRG GLLKLEAADP YVETPTSPTL QDIPQAPSDP CSGWDSDTPS SGSCATVSPD QVKEIKTEGK RTIVRQGKQV VFRDEDSTGN DEDIMVDSDD DSWDLVTCFC MKPFAGRPMI ECNECHTWIH LSCAKIRKSN VPEVFVCQKC RDSKFDIRRS NRSRTGSRKL FLD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |