Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHOSPHO1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHOSPHO1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001137276.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 162466 |
Nom | PHOSPHO1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951419
|
enQuireBio™
QP1275-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971419
|
enQuireBio™
QP1275-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961419
|
enQuireBio™
QP1275-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15981419
|
enQuireBio™
QP1275-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15991419
|
enQuireBio™
QP1275-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15901429
|
enQuireBio™
QP1275-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001137276.1 | |
PHOSPHO1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
162466 | |
Research Use Only | |
PHOSPHO1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGCFPVSGL RCLSRDGRMA AQGAPRFLLT FDFDETIVDE NSDDSIVRAA PGQRLPESLR ATYREGFYNE YMQRVFKYLG EQGVRPRDLS AIYEAIPLSP GMSDLLQFVA KQGACFEVIL ISDANTFGVE SSLRAAGHHS LFRRILSNPS GPDARGLLAL RPFHTHSCAR CPANMCKHKV LSDYLRERAH DGVHFERLFY VGDGANDFCP MGLLAGGDVA FPRRGYPMHR LIQEAQKAEP SSFRASVVPW ETAADVRLHL QQVLKSC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |