Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001032626.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5264 |
Nom | Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16023690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16043690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16063690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16073690
|
enQuireBio™
QP6492-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001032626.1 | |
Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5264 | |
Research Use Only | |
PHYH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SGTISSASFH PQQFQYTLDN NVLTLEQRKF YEENGFLVIK NLVPDADIQR FRNEFEKICR KEVKPLGLTV MRDVTISKSE YAPSEKMITK VQDFQEDKEL FRYCTLPEIL KYVECFTGPN IMAMHTMLIN KPPDSGKKTS RHPLHQDLHY FPFRPSDLIV CAWTAMEHIS RNNGCLVVLP GTHKGSLKPH DYPKWEGGVN KMFHGIQDYE ENKARVHLVM EKGDTVFFHP LLIHGSGQNK TQGFRKAISC HFASADCHYI DVKGTSQENI EKEVVGIAHK FFGAENSVNL KDIWMFRARL VKGERTNL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |