Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI16 Protein
A cDNA sequence encoding the PI16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PI16 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942349
|
enQuireBio™
QP13048-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922349
|
enQuireBio™
QP13048-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932349
|
enQuireBio™
QP13048-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PI16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Flag Tag | |
PI16 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
LTDEEKRLMV ELHNLYRAQV SPPASDMLHM RWDEELAAFA KAYARQCVWG HNKERGRRGE NLFAITDEGM DVPLAMEEWH HEREHYNLSA ATCSPGQMCG HYTQVVWAKT ERIGCGSHFC EKLQGVEETN IELLVCNYEP PGNVKGKRPY QEGTPCSQCP SGYHCKNSLC EPIGSPEDAQ DLPYLVTEAP SFRATEASDS RKMGTPSSLA TGIPAFLVTE VSGSLATKAL PAVETQAPTS LATKDPPSMA TEAPPCVTTE VPSILAAHSL PSLDEEPVTF PKSTHVPIPK SADKVTDKTK VPSRSPENSL DPKMSLTGAR ELLPHAQEEA EAEAELPPSS EVLASVFPAQ DKPGELQATL DHTGHTSSKS LPNFPNTSAT ANATGGRALA LQSSLPGAEG PDKPSVVSGL NSGPGAAADY KDDDDK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |