Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3Kb Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Kb was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 665.00€
Spécification
Nom | PI3Kb Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The specific activity was found to be 3,000 units/mg (1 unit is defined as 1 picomole phosphate transferred to PIP2 per minute). |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985258
|
enQuireBio™
QP10818-1UG |
1 μg |
203.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995258
|
enQuireBio™
QP10818-2.5UG |
2.5 μg |
373.00€
2.50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905268
|
enQuireBio™
QP10818-5UG |
5 μg |
665.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PI3Kb Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
0.9 mg/ml solution in PBS and 2mM MgCl2. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 3,000 units/mg (1 unit is defined as 1 picomole phosphate transferred to PIP2 per minute). | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS Page. |