Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIM2 Protein
A cDNA sequence encoding the PIM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom PIM2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15952369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13055-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15932369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13055-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15942369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13055-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
PIM2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PIM2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLTKPLQ GPPAPPGTPT PPPGGKDREA FEAEYRLGPL LGKGGFGTVF AGHRLTDRLQ VAIKVIPRNR VLGWSPLSDS VTCPLEVALL WKVGAGGGHP GVIRLLDWFE TQEGFMLVLE RPLPAQDLFD YITEKGPLGE GPSRCFFGQV VAAIQHCHSR GVVHRDIKDE NILIDLRRGC AKLIDFGSGA LLHDEPYTDF DGTRVYSPPE WISRHQYHAL PATVWSLGIL LYDMVCGDIP FERDQEILEA ELHFPAHVSP DCCALIRRCL APKPSSRPSL EEILLDPWMQ TPAEDVPLNP SKGGPAPLAW SLLP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.