missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PIN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5303 |
---|---|
Nom | PIN4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PIN4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995268
|
enQuireBio™
QP10821-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985268
|
enQuireBio™
QP10821-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975268
|
enQuireBio™
QP10821-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5303 | |
Research Use Only | |
PIN4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPMAGLLKGL VRQLERFSVQ QQASKMPPKG KSGSGKAGKG GAASGSDSAD KKAQGPKGGG NAVKVRHILC EKHGKIMEAM EKLKSGMRFN EVAAQYSEDK ARQGGDLGWM TRGSMVGPFQ EAAFALPVSG MDKPVFTDPP VKTKFGYHII MVEGRK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
PIN4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 300 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-HCl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
PIN4 solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |