Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIR Protein
A cDNA sequence encoding the PIR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PIR Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972379
|
enQuireBio™
QP13059-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962379
|
enQuireBio™
QP13059-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952379
|
enQuireBio™
QP13059-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PIR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSKKVTLS VLSREQSEGV GARVRRSIGR PELKNLDPFL LFDEFKGGRP GGFPDHPHRG FETVSYLLEG GSMAHEDFCG HTGKMNPGDL QWMTAGRGIL HAEMPCSEEP AHGLQLWVNL RSSEKMVEPQ YQELKSEEIP KPSKDGVTVA VISGEALGIK SKVYTRTPTL YLDFKLDPGA KHSQPIPKGW TSFIYTISGD VYIGPDDAQQ KIEPHHTAVL GEGDSVQVEN KDPKRSHFVL IAGEPLREPV IQHGPFVMNT NEEISQAILD FRNAKNGFER AKTWKSKIGN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |