missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKC-a Protein
A cDNA sequence encoding the PKC-a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5578 |
---|---|
Nom | PKC-a Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PRKCA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922399
|
enQuireBio™
QP13064-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912399
|
enQuireBio™
QP13064-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902399
|
enQuireBio™
QP13064-0.1MG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5578 | |
Research Use Only | |
PRKCA | |
Human | |
His | |
PKC-a is supplied in 20mM HEPES pH 7.5, 250mM NaCl, 50% glycerol, 2mM EDTA, 2mM EGTA, 0.05%Triton X-100 and 5mM DTT. |
PKC-a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MADVYPGNDS TASQDVANRF ARKGALRQKN VHEVKDHKFI ARFFKQPTFC SHCTDFIWGF GKQGFQCQVC CFVVHKRCHE FVTFSCPGAD KGPDTDDPRS KHKFKIHTYG SPTFCDHCGS LLYGLIHQGM KCDTCDMNVH KQCVINVPSL CGMDHTEKRG RIYLKAEVAD EKLHVTVRDA KNLIPMDPNG LSDPYVKLKL IPDPKNESKQ KTKTIRSTLN PQWNESFTFK LKPSDKDRRL SVEIWDWDRT TRNDFMGSLS FGVSELMKMP ASGWYKLLNQ EEGEYYNVPI PEGDEEGNME LRQKFEKAKL GPAGNKVISP SEDRKQPSNN LDRVKLTDFN FLMVLGKGSF GKVMLADRKG TEELYAIKIL KKDVVIQDDD VECTMVEKRV LALLDKPPFL TQLHSCFQTV DRLYFVMEYV NGGDLMYHIQ QVGKFKEPQA VFYAAEISIG LFFLHKRGII YRDLKLDNVM LDSEGHIKIA DFGMCKEHMM DGVTTRTFCG TPDYIAPEII AYQPYGKSVD WWAYGVLLYE MLAGQPPFDG EDEDELFQSI MEHNVSYPKS LSKEAVSICK GLMTKHPAKR LGCGPEGERD VREHAFFRGI DWEKLENREI QPPFKPKVCG KGAENFDKFF TRGQPVLTPP DQLVIANIDQ SDFEGFSYVN PQFVHPILQS AV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |