Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKLR / PKRL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000289.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5313 |
Nom | PKLR / PKRL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-1MG |
1 mg |
2645.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15951619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15961619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15971619
|
enQuireBio™
QP1281-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000289.1 | |
PKLR / PKRL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5313 | |
Research Use Only | |
Pklr | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSIQENISSL QLRSWVSKSQ RDLAKSILIG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS EPVAARSTSI IATIGPASRS VERLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANVREAVES FAGSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGILQGG PESEVELVKG SQVLVTVDPA FRTRGNANTV WVDYPNIVRV VPVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTQV ENGGVLGSRK GVNLPGAQVD LPGLSEQDVR DLRFGVEHGV DIVFASFVRK ASDVAAVRAA LGPEGHGIKI ISKIENHEGV KRFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK PRPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GNFPVEAVKM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EAAFKCCAAA IIVLTTTGRS AQLLSRYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLCR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSIS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |