missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein
Recombinant Protein
630.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001308315.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5764 |
Nom | Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985989
|
enQuireBio™
QP5365-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905999
|
enQuireBio™
QP5365-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995989
|
enQuireBio™
QP5365-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001308315.1 | |
Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKKEKPEKK VKKSDCGEWQ WSVCVPTSGD CGLGTREGTR TGAECKQTMK TQRCKIPCNW KKQFGAECKY QFQAWGECDL NTALKTRTGS LKRALHNAEC QKTVTISKPC GKLTKPKPQA ESKKKKKEGK KQEKMLD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
5764 | |
Research Use Only | |
PTN | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |