Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2D Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom POLR2D Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15942499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13097-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15932499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13097-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13097-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
POLR2D Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLR2D solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAGGSD PRAGDVEEDA SQLIFPKEFE TAETLLNSEV HMLLEHRKQQ NESAEDEQEL SEVFMKTLNY TARFSRFKNR ETIASVRSLL LQKKLHKFEL ACLANLCPET AEESKALIPS LEGRFEDEEL QQILDDIQTK RSFQY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.