Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPCDC Protein
A cDNA sequence encoding the PPCDC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 60490 |
---|---|
Nom | PPCDC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PPCDC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982549
|
enQuireBio™
QP13115-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972549
|
enQuireBio™
QP13115-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962549
|
enQuireBio™
QP13115-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
60490 | |
Research Use Only | |
PPCDC | |
Human | |
His | |
The PPCDC protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
PPCDC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEPKASCPAA APLMERKFHV LVGVTGSVAA LKLPLLVSKL LDIPGLEVAV VTTERAKHFY SPQDIPVTLY SDADEWEMWK SRSDPVLHID LRRWADLLLV APLDANTLGK VASGICDNLL TCVMRAWDRS KPLLFCPAMN TAMWEHPITA QQVDQLKAFG YVEIPCVAKK LVCGDEGLGA MAEVGTIVDK VKEVLFQHSG FQQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |