Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIL1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPIL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Specifications
Identification génétique (Entrez) | 51645 |
---|---|
Nom | PPIL1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PPIL1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15975298
|
enQuireBio™
QP10831-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995298
|
enQuireBio™
QP10831-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985298
|
enQuireBio™
QP10831-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
51645 | |
Research Use Only | |
PPIL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAIPPDSWQ PPNVYLETSM GIIVLELYWK HAPKTCKNFA ELARRGYYNG TKFHRIIKDF MIQGGDPTGT GRGGASIYGK QFEDELHPDL KFTGAGILAM ANAGPDTNGS QFFVTLAPTQ WLDGKHTIFG RVCQGIGMVN RVGMVETNSQ DRPVDDVKII KAYPSGLEHH HHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PPIL1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 300 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
PPIL1 solution containing 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol |