missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1D Protein
A cDNA sequence encoding the PPM1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PPM1D Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972559
|
enQuireBio™
QP13118-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952559
|
enQuireBio™
QP13118-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962559
|
enQuireBio™
QP13118-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PPM1D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PPM1D protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVAFFAVCDG HGGREAAQFA REHFWGFIKK QKGFTSSEPA KVCAAIRKGF LACHLAMWKK LAEWPKTMTG LPSTSGTTAS VVIIRGMKMY VAHVGDSGVV LGIQDDPKDD FVRAVEVTQD HKPELPKERE RIEGLGGSVM NKSGVNRVVW KRPRLTHNGP VRRSTVIDQI PFLAVARALG DLWSYDFFSG EFVVSPEPDT SVHTLDPQKH KYIILGSDGL WNMIPPQDAI SMCQDQEEKK YLMGEHGQSC AKMLVNRALG RWRQRMLRAD NTSAIVICI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |