Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1CC Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5501 |
---|---|
Nom | PPP1CC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PPP1CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972569
|
enQuireBio™
QP13122-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962569
|
enQuireBio™
QP13122-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952569
|
enQuireBio™
QP13122-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5501 | |
Research Use Only | |
PPP1CC | |
Human | |
His | |
The PPP1CC solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
PPP1CC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADLDKLNID SIIQRLLEVR GSKPGKNVQL QENEIRGLCL KSREIFLSQP ILLELEAPLK ICGDIHGQYY DLLRLFEYGG FPPESNYLFL GDYVDRGKQS LETICLLLAY KIKYPENFFL LRGNHECASI NRIYGFYDEC KRRYNIKLWK TFTDCFNCLP IAAIVDEKIF CCHGGLSPDL QSMEQIRRIM RPTDVPDQGL LCDLLWSDPD KDVLGWGEND RGVSFTFGAE VVAKFLHKHD LDLICRAHQV VEDGYEFFAK RQLVTLFSAP NYCGEFDNAG AMMSVDETLM CSFQILKPAE KKKPNATRPV TPPRGMITKQ AKK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |