missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPP1R14A Protein

A cDNA sequence encoding the PPP1R14A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 5220.00€

Spécification

Nom PPP1R14A Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15902579
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13123-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15992569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13123-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15982569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13123-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

PPP1R14A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPP1R14A protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2mM EDTA, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAQRLGKRV LSKLQSPSRA RGPGGSPGGL QKRHARVTVK YDRRELQRRL DVEKWIDGRL EELYRGMEAD MPDEINIDEL LELESEEERS RKIQGLLKSC GKPVEDFIQE LLAKLQGLHR QPGLRQPSPS HDGSLSPLQD RARTAHP
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications