Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX4 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | PRDX4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity: approximately 230-310 pmole/min/microg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX4 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25 C for 1 minute. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965328
|
enQuireBio™
QP10840-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955328
|
enQuireBio™
QP10840-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945328
|
enQuireBio™
QP10840-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRDX4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MWETEERPRT REEECHFYAG GQVYPGEASR VSVADHSLHL SKAKISKPAP YWEGTAVIDG EFKELKLTDY RGKYLVFFFY PLDFTFVCPT EIIAFGDRLE EFRSINTEVV ACSVDSQFTH LAWINTPRRQ GGLGPIRIPL LSDLTHQISK DYGVYLEDSG HTLRGLFIID DKGILRQITL NDLPVGRSVD ETLRLVQAFQ YTDKHGEVCP AGWKPGSETI IPDPAGKLKY FDKLN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity: approximately 230-310 pmole/min/microg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX4 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25 C for 1 minute. | |
Human | |
His | |
PRDX4 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |