Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PRKAA1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952619
|
enQuireBio™
QP13138-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942619
|
enQuireBio™
QP13138-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932619
|
enQuireBio™
QP13138-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRKAA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKAA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRRLSSW RKMATAEKQK HDGRVKIGHY ILGDTLGVGT FGKVKVGKHE LTGHKVAVKI LNRQKIRSLD VVGKIRREIQ NLKLFRHPHI IKLYQVISTP SDIFMVMEYV SGGELFDYIC KNGRLDEKES RRLFQQILSG VDYCHRHMVV HRDLKPENVL LDAHMNAKIA DFGLSNMMSD GEFLRTSCGS PNYAAPEVIS GRLYAGPEVD IWSSGVILYA LLCGTLPFDD DHVPTLFKKI CDGIFYTPQY LNPSVISLLK HMLQVDPMKR ATIKDIREHE WF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |