Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAR2A Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAR2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PRKAR2A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962639
|
enQuireBio™
QP13144-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952639
|
enQuireBio™
QP13144-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942639
|
enQuireBio™
QP13144-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRKAR2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKAR2A protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSHIQIP PGLTELLQGY TVEVLRQQPP DLVEFAVEYF TRLREARAPA SVLPAATPRQ SLGHPPPEPG PDRVADAKGD SESEEDEDLE VPVPSRFNRR VSVCAETYNP DEEEEDTDPR VIHPKTDEQR CRLQEACKDI LLFKNLDQEQ LSQVLDAMFE RIVKADEHVI DQGDDGDNFY VIERGTYDIL VTKDNQTRSV GQYDNRGSFG ELALMYNTPR AATIVATSEG SLWGLDRVTF RRIIVKNNAK KRKMFESFIE SVPLLKSLEV SERMKIVDVI GEKIYKDGER IITQGEKADS FYIIESGEVS ILIRSRTKSN KDGGNQEVEI ARCHKGQYFG ELALVTNKPR AASAYAVGDV KCLVMDVQAF ERLLGPCMDI MKRNISHYEE QLVKMFGSSV DLGNLGQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |