Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKRA Protein
A cDNA sequence encoding the PRKRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PRKRA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922649
|
enQuireBio™
QP13146-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902649
|
enQuireBio™
QP13146-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912649
|
enQuireBio™
QP13146-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRKRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKRA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSRHR AEAPPLERED SGTFSLGKMI TAKPGKTPIQ VLHEYGMKTK NIPVYECERS DVQIHVPTFT FRVTVGDITC TGEGTSKKLA KHRAAEAAIN ILKANASICF AVPDPLMPDP SKQPKNQLNP IGSLQELAIH HGWRLPEYTL SQEGGPAHKR EYTTICRLES FMETGKGASK KQAKRNAAEK FLAKFSNISP ENHISLTNVV GHSLGCTWHS LRNSPGEKIN LLKRSLLSIP NTDYIQLLSE IAKEQGFNIT YLDIDELSAN GQYQCLAELS TSPITVCHGS GISCGNAQSD AAHNALQYLK IIAERK | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |