Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRMT3 Protein
A cDNA sequence encoding the PRMT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PRMT3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982649
|
enQuireBio™
QP13148-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972649
|
enQuireBio™
QP13148-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962649
|
enQuireBio™
QP13148-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRMT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRMT3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 20% glycerol, 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSLASG ATGGRGAVEN EEDLPELSDS GDEAAWEDED DADLPHGKQQ TPCLFCNRLF TSAEETFSHC KSEHQFNIDS MVHKHGLEFY GYIKLINFIR LKNPTVEYMN SIYNPVPWEK EEYLKPVLED DLLLQFDVED LYEPVSVPFS YPNGLSENTS VVEKLKHMEA RALSAEAALA RAREDLQKMK QFAQDFVMHT DVRTCSSSTS VIADLQEDED GVYFSSYGHY GIHEEMLKDK IRTESYRDFI YQNPHIFKDK VVLDVGCGTG ILSMFAAKAG AKKVLGVDQS EILYQAMDII RLNKLEDTIT LIKGKIEEVH LPVEKVDVII SEWMGYFLLF ESMLDSVLYA KNKYLAKGGS VYPDICTISL VAVSDVNKHA DRIAFWDDVY GFKMSCMKKA VIPEAVVEVL DPKTLISEPC GIKHIDCHTT SISDLEFSSD FTLKITRTSM CTAIAGYFDI YFEKNCHNRV VFSTGPQSTK THWKQTVFLL EKPFSVKAGE ALKGKVTVHK NKKDPRSLTV TLTLNNSTQT YGLQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |