missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable G-protein coupled receptor 75, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP6113-ye-1mg

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16090890

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_006785.1
Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Research Use Only
GPR75
Recombinant Protein
Yeast
NPFIYSRNSA GLRRKVLWCL QYIGLGFFCC KQKTRLRAMG KGNLEVNRNK SSHHETNSAY MLSPKPQKKF VDQACGPSHS KESMVSPKIS AGHQHCGQSS STPINTRIEP YYSIYNSSPS QEESSPCNLQ PVNSFGFANS YIAMHYHTTN DLVQEYDSTS AKQIPVPSV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10936
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions