Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROC Protein
A cDNA sequence encoding the PROC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5624 |
---|---|
Nom | PROC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PROC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972659
|
enQuireBio™
QP13151-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962659
|
enQuireBio™
QP13151-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952659
|
enQuireBio™
QP13151-100UG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5624 | |
Research Use Only | |
PROC | |
Human | |
His | |
PROC protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol. |
PROC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MWQLTSLLLFVATWGISGTPAPLDSVFSSSERAHQVLRIRKRANSFLEELRHSSLERE CIEEICDFEEAKEIFQNVDDTLAFWSKHVDGDQCLVLPLEHPCASLCCGHGTCIDGIG SFSCDCRSGWEGRFCQREVSFLNCSLDNGGCTHYCLEEVGWRRCSCAPGYKLGD DLLQCHPAVKFPCGRPWKRMEKKRSHLKRDTEDQEDQVDPRLIDGKMTRRGDSPW QVVLLDSKKKLACGAVLIHPSWVLTAAHCMDESKKLLVRLGEYDLRRWEKWELDLDIK EVFVHPNYSKSTTDNDIALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGW GYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACE GDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAP QKSWAPEFHHHHHHHHThe first 32 amino acids are predicted as signal peptide | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |