Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_037490.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 29943 |
Nom | Protein-arginine deiminase type-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16083481
|
enQuireBio™
QP8239-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023491
|
enQuireBio™
QP8239-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093481
|
enQuireBio™
QP8239-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16013491
|
enQuireBio™
QP8239-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033491
|
enQuireBio™
QP8239-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16003491
|
enQuireBio™
QP8239-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_037490.2 | |
Protein-arginine deiminase type-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29943 | |
Research Use Only | |
PADI1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAPKRVVQLS LKMPTHAVCV VGVEAHVDIH SDVPKGANSF RVSGSSGVEV FMVYNRTRVK EPIGKARWPL DTDADMVVSV GTASKELKDF KVRVSYFGEQ EDQALGRSVL YLTGVDISLE VDTGRTGKVK RSQGDKKTWR WGPEGYGAIL LVNCDRDNHR SAEPDLTHSW LMSLADLQDM SPMLLSCNGP DKLFDSHKLV LNVPFSDSKR VRVFCARGGN SLSDYKQVLG PQCLSYEVER QPGEQEIKFY VEGLTFPDAD FLGLVSLSVS LVDPGTLPEV TLFTDTVGFR MAPWIMTPNT QPPEELYVCR VMDTHGSNEK FLEDMSYLTL KANCKLTICP QVENRNDRWI QDEMEFGYIE APHKSFPVVF DSPRNRGLKD FPYKRILGPD FGYVTREIPL PGPSSLDSFG NLDVSPPVTV GGTEYPLGRI LIGSSFPKSG GRQMARAVRN FLKAQQVQAP VELYSDWLSV GHVDEFLTFV PTSDQKGFRL LLASPSACLK LFQEKKEEGY GEAAQFDGLK HQAKRSINEM LADRHLQRDN LHAQKCIDWN RNVLKRELGL AESDIVDIPQ LFFLKNFYAE AFFPDMVNMV VLGKYLGIPK PYGPIINGRC CLEEKVQSLL EPLGLHCIFI DDYLSYHELQ GEIHCGTNVR RKPFPFKWWN MVP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |