Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein unc-119 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein unc-119 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001317095.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9094 |
Nom | Protein unc-119 homolog A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16049620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16079620
|
enQuireBio™
QP7593-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001317095.1 | |
Protein unc-119 homolog A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9094 | |
Research Use Only | |
UNC119 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKVKKGGGGA GTATESAPGP SGQSVAPIPQ PPAESESGSE SEPDAGPGPR PGPLQRKQPI GPEDVLGLQR ITGDYLCSPE ENIYKIDFVR FKIRDMDSGT VLFEIKKPPV SERLPINRRD LDPNAGRFVR YQFTPAFLRL RQVGATVEFT VGDKPVNNFR MIERHYFRNQ LLKSFDFHFG FCIPSSKNTC EHIYDFPPLS EELISEMIRH PYETQSDSFY FVDDRLVMHN KADYSYSGTP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |