Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRRX1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRRX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PRRX1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932729
|
enQuireBio™
QP13173-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912729
|
enQuireBio™
QP13173-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922729
|
enQuireBio™
QP13173-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRRX1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRRX1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSSYG HVLERQPALG GRLDSPGNLD TLQAKKNFSV SHLLDLEEAG DMVAAQADEN VGEAGRSLLE SPGLTSGSDT PQQDNDQLNS EEKKKRKQRR NRTTFNSSQL QALERVFERT HYPDAFVRED LARRVNLTEA RVQVWFQNRR AKFRRNERAM LANKNASLLK SYSGDVTAVE QPIVPRPAPR PTDYLSWGTA SPYRSSSLPR CCLHEGLHNG F | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |