Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRSS7 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom PRSS7 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15922739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13176-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15912739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13176-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15902739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13176-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
Spécification
PRSS7 Protein
Untagged
Human
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MAIVGGSNAK EGAWPWVVGL YYGGRLLCGA SLVSSDWLVS AAHCVYGRNL EPSKWTAILG LHMKSNLTSP QTVPRLIDEI VINPHYNRRR KDNDIAMMHL EFKVNYTDYI QPICLPEENQ VFPPGRNCSI AGWGTVVYQG TTANILQEAD VPLLSNERCQ QQMPEYNITE NMICAGYEEG GIDSCQGDSG GPLMCQENNR WFLAGVTSFG YKCALPNRPG VYARVSRFTE WIQSFLH