Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD13 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMD13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PSMD13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962789
|
enQuireBio™
QP13192-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952789
|
enQuireBio™
QP13192-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942789
|
enQuireBio™
QP13192-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PSMD13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMD13 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDVPGF LQQSQNSGPG QPAVWHRLEE LYTKKLWHQL TLQVLDFVQD PCFAQGDGLI KLYENFISEF EHRVNPLSLV EIILHVVRQM TDPNVALTFL EKTREKVKSS DEAVILCKTA IGALKLNIGD LQVTKETIED VEEMLNNLPG VTSVHSRFYD LSSKYYQTIG NHASYYKDAL RFLGCVDIKD LPVSEQQERA FTLGLAGLLG EGVFNFGELL MHPVLESLRN TDRQWLIDTL YAFNSGNVER FQTLKTAWGQ QPDLAANEAQ LLRKIQLLCL MEMTFTRPAN HRQLTFEEIA KSAKITVNEV ELLVMKALSV GLVKGSIDEV DKRVHMTWVQ PRVLDLQQIK GMKDRLEFWC TDVKSMEMLV EHQAHDILT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |