Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSPN Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004149.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5623 |
Nom | PSPN Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916029
|
enQuireBio™
QP5382-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906029
|
enQuireBio™
QP5382-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_004149.1 | |
PSPN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
T cell proliferation significantly induced by less than 20 ng/ml (minimum activity of 5.0 x 10^4 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
5623 | |
Research Use Only | |
PSPN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALSGPCQLW . SLTLSVAEL G. LGYASEEK VI. FRYCAGS CPR. GARTQH GLAL. ARLQG QGRAH. GGPC CRPTRY. TDV AFLDDRHRWQ RLPQLSA. AA CGCGG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |