missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PTEN Protein

A cDNA sequence encoding the PTEN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

264.00€ - 715.00€

Spécification

Identification génétique (Entrez) 5728
Nom PTEN Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) PTEN
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15962809
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13199-GST-2UG
2 μg
264.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15972809
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13199-GST-5UG
5 μg
397.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15952809
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13199-GST-10UG
10 μg
715.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

5728
Research Use Only
PTEN
Human
GST
The PTEN solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM EDTA, 2mM DTT, 100mM NaCl, and 20% glycerol.
PTEN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTAIIKEIVS RNKRRYQEDG FDLDLTYIYP NIIAMGFPAE RLEGVYRNNI DDVVRFLDSK HKNHYKIYNL CAERHYDTAK FNCRVAQYPF EDHNPPQLEL IKPFCEDLDQ WLSEDDNHVA AIHCKAGKGR TGVMICAYLL HRGKFLKAQE ALDFYGEVRT RDKKGVTIPS QRRYVYYYSY LLKNHLDYRP VALLFHKMMF ETIPMFSGGT CNPQFVVCQL KVKIYSSNSG PTRREDKFMY FEFPQPLPVC GDIKVEFFHK QNKMLKKDKM FHFWVNTFFI PGPEETSEKV ENGSLCDQEI DSICSIERAD NDKEYLVLTL TKNDLDKANK DKANRYFSPN FKVKLYFTKT VEEPSNPEAS SSTSVTPDVS DNEPDHYRYS DTTDSDPENE PFDEDQHTQI TKV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications