missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTH Protein
A cDNA sequence encoding the PTH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
288.00€ - 1160.00€
Spécification
Nom | PTH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The activity calculated by UMR106 cell/cAMP method corresponding to a specific activity of 10,000 Units/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995368
|
enQuireBio™
QP10855-100UG |
100 μg |
288.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915378
|
enQuireBio™
QP10855-500UG |
500 μg |
725.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905378
|
enQuireBio™
QP10855-1MG |
1 mg |
1160.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PTH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LMHNLGKHLN SMERVEWLRK KLQDVHNF | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity calculated by UMR106 cell/cAMP method corresponding to a specific activity of 10,000 Units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized after extensive dialyses against 20mM PBS pH 7.0 and 150mM NaCl. |