Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTP4A2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTP4A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PTP4A2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992839
|
enQuireBio™
QP13209-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982839
|
enQuireBio™
QP13209-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972839
|
enQuireBio™
QP13209-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PTP4A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTP4A2 (0.5 mg/ml) protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNRP APVEISYENM RFLITHNPTN ATLNKFTEEL KKYGVTTLVR VCDATYDKAPVEKEGIHVLD WPFDDGAPPP NQIVDDWLNL LKTKFREEPG CCVAVHCVAG LGRAPVLVAL ALIECGMKYE DAVQFIRQKR RGAFNSKQLL YLEKYRPKMR LRFRDTNGHC CVQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |