Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002822.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5777 |
Nom | PTPN6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16014120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16034120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16024120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16044120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16054120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16064120
|
enQuireBio™
QP6555-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002822.2 | |
PTPN6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5777 | |
Research Use Only | |
PTPN6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLSRGVGDQV THIRIQNSGD FYDLYGGEKF ATLTELVEYY TQQQGVLQDR DGTIIHLKYP LNCSDPTSER WYHGHMSGGQ AETLLQAKGE PWTFLVRESL SQPGDFVLSV LSDQPKAGPG SPLRVTHIKV MCEGGRYTVG GLETFDSLTD LVEHFKKTGI EEASGAFVYL RQPYYATRVN AADIENRVLE LNKKQESEDT AKAGFWEEFE SLQKQEVKNL HQRLEGQRPE NKGKNRYKNI LPFDHSRVIL QGRDSNIPGS DYINANYIKN QLLGPDENAK TYIASQGCLE ATVNDFWQMA WQENSRVIVM TTREVEKGRN KCVPYWPEVG MQRAYGPYSV TNCGEHDTTE YKLRTLQVSP LDNGDLIREI WHYQYLSWPD HGVPSEPGGV LSFLDQINQR QESLPHAGPI IVHCSAGIGR TGTIIVIDML MENISTKGLD CDIDIQKTIQ MVRAQRSGMV QTEAQYKFIY VAIAQFIETT KKKLEVLQSQ KGQESEYGNI TYPPAMKNAH AKASRTSSKH KEDVYENLHT KNKREEKVKK QRSADKEKSK GSLKRK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |