Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PURB Protein
A cDNA sequence encoding the PURB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PURB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952879
|
enQuireBio™
QP13218-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942879
|
enQuireBio™
QP13218-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932879
|
enQuireBio™
QP13218-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PURB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PURB solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADGDSG SERGGGGGPC GFQPASRGGG EQETQELASK RLDIQNKRFY LDVKQNAKGR FLKIAEVGAG GSKSRLTLSM AVAAEFRDSL GDFIEHYAQL GPSSPEQLAA GAEEGGGPRR ALKSEFLVRE NRKYYLDLKE NQRGRFLRIR QTVNRGGGGF GAGPGPGGLQ SGQTIALPAQ GLIEFRDALA KLIDDYGGED DELAGGPGGG AGGPGGGLYG ELPEGTSITV DSKRFFFDVG CNKYGVFLRV SEVKPSYRNA ITVPFKAWGK FGGAFCRYAD EMKEIQERQR DKLYERRGGG SGGGEESEGE EVDED | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |