Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PYCR2 Protein
A cDNA sequence encoding the PYCR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PYCR2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942889
|
enQuireBio™
QP13221-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932889
|
enQuireBio™
QP13221-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922889
|
enQuireBio™
QP13221-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PYCR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PYCR2 protein solution (0.25 mg/ml) in phosphate buffered saline (pH 7.4), 50% glycerol, 5mM DTT and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSVGFIG AGQLAYALAR GFTAAGILSA HKIIASSPEM NLPTVSALRK MGVNLTRSNK ETVKHSDVLF LAVKPHIIPF ILDEIGADVQ ARHIVVSCAA GVTISSVEKK LMAFQPAPKV IRCMTNTPVV VQEGATVYAT GTHALVEDGQ LLEQLMSSVG FCTEVEEDLI DAVTGLSGSG PAYAFMALDA LADGGVKMGL PRRLAIQLGA QALLGAAKML LDSEQHPCQL KDNVCSPGGA TIHALHFLES GGFRSLLINA VEASCIRTRE LQSMADQEKI SPAALKKTLL DRVKLESPTV STLTPSSPGK LLTRSLALGG KKD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |