Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAD51B Protein
A cDNA sequence encoding the RAD51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom RAD51B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15942979
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13251-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15932979
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13251-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922979
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13251-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
RAD51B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAD51B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSKKLK RVGLSQELCD RLSRHQILTC QDFLCLSPLE LMKVTGLSYR GVHELLCMVS RACAPKMQTA YGIKAQRSAD FSPAFLSTTL SALDEALHGG VACGSLTEIT GPPGCGKTQF CIMMSILATL PTNMGGLEGA VVYIDTESAF SAERLVEIAE SRFPRYFNTE EKLLLTSSKV HLYRELTCDE VLQRIESLEE EIISKGIKLV ILDSVASVVR KEFDAQLQGN LKERNKFLAR EASSLKYLAE EFSIPVILTN QITTHLSGAL ASQADLVSPA DDLSLSEGTS GSSCVIAALG NTWSHSVNTR LILQYLDSER RQILIAKSPL APFTSFVYTI KEEGLVLQAY GNS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.