Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAET1E Protein
A cDNA sequence encoding the RAET1E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RAET1E Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAET1E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAET1E protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPHSLCFNF TIKSLSRPGQ PWCEAQVFLN KNLFLQYNSD NNMVKPLGLL GKKVYATSTW GELTQTLGEV GRDLRMLLCD IKPQIKTSDP STLQVEMFCQ REAERCTGAS WQFATNGEKS LLFDAMNMTW TVINHEASKI KETWKKDRGL EKYFRKLSKG DCDHWLREFL GHWEAMPEPT VSPVNASDIH WSSSSLPDVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |