missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAP1A Protein
A cDNA sequence encoding the RAP1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RAP1A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15993019
|
enQuireBio™
QP13265-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973019
|
enQuireBio™
QP13265-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983019
|
enQuireBio™
QP13265-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAP1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.25 mg/ml solution containing 20mM Tris HCL pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MREYKLVVLG SGGVGKSALT VQFVQGIFVE KYDPTIEDSY RKQVEVDCQQ CMLEILDTAG TEQFTAMRDL YMKNGQGFAL VYSITAQSTF NDLQDLREQI LRVKDTEDVP MILVGNKCDL EDERVVGKEQ GQNLARQWCN CAFLESSAKS KINVNEIFYD LVRQINRKTP VEKKKPKKKS C | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |