missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP5 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Specifications
Nom | RBP5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15983079
|
enQuireBio™
QP13284-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963079
|
enQuireBio™
QP13284-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973079
|
enQuireBio™
QP13284-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
RBP5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RBP5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPPNLTGYYR FVSQKNMEDY LQALNISLAV RKIALLLKPD KEIEHQGNHM TVRTLSTFRN YTVQFDVGVE FEEDLRSVDG RKCQTIVTWE EEHLVCVQKG EVPNRGWRHW LEGEMLYLEL TARDAVCEQV FRKVR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |