Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Nom | Regulatory protein E2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | E2 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16048500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028500
|
enQuireBio™
QP7368-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Regulatory protein E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
E2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQTPKETLSE RLSCVQDKII DHYENDSKDI DSQIQYWQLI RWENAIFFAA REHGIQTLNH QVVPAYNISK SKAHKAIELQ MALQGLAQSA YKTEDWTLQD TCEELWNTEP THCFKKGGQT VQVYFDGNKD NCMTYVAWDS VYYMTDAGTW DKTATCVSHR GLYYVKEGYN TFYIEFKSEC EKYGNTGTWE VHFGNNVIDC NDSMCSTSDD TVSATQLVKQ LQHTPSPYSS TVSVGTAKTY GQTSAATRPG HCGLAEKQHC GPVNPLLGAA TPTGNNKRRK LCSGNTTPII HLKGDRNSLK CLRYRLRKHS DHYRDISSTW HWTGAGNEKT GILTVTYHSE TQRTKFLNTV AIPDSVQILV GYMTM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |