missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RELM-beta Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | RELM-beta Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | RELM-beta |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965839
|
enQuireBio™
QP5281-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945839
|
enQuireBio™
QP5281-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925839
|
enQuireBio™
QP5281-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955839
|
enQuireBio™
QP5281-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935839
|
enQuireBio™
QP5281-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RELM-beta Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQCSLDSVMD KKIKDVLNSL EYSPSPISKK LSCASVKSQG RPSSCPAGMA VTGCACGYGC GSWDVQLETT CHCQCSVVDW TTARCCHLT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
RELM-beta | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |