Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGN Protein
A cDNA sequence encoding the RGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RGN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943149
|
enQuireBio™
QP13305-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933149
|
enQuireBio™
QP13305-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923149
|
enQuireBio™
QP13305-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RGN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSIKIECVL PENCRCGESP VWEEVSNSLL FVDIPAKKVC RWDSFTKQVQ RVTMDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWKEQSAVVL ATVDNDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGALYSLFPD HHVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYSVDAFDY DLQTGQISNR RSVYKLEKEE QIPDGMCIDA EGKLWVACYN GGRVIRLDPV TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKNYSEMYV TCARDGMDPE GLLRQPEAGG IFKITGLGVK GIAPYSYAG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |