Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOC Protein
A cDNA sequence encoding the RHOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom RHOC Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15943179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13315-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15923179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13315-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15933179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13315-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
RHOC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RHOC Human 0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAIRKKLVI VGDGACGKTC LLIVFSKDQF PEVYVPTVFE NYIADIEVDG KQVELALWDT AGQEDYDRLR PLSYPDTDVI LMCFSIDSPD SLENIPEKWT PEVKHFCPNV PIILVGNKKD LRQDEHTRRE LAKMKQEPVR SEEGRDMANR ISAFGYLECS AKTKEGVREV FEMATRAGLQ VRKNKRRRGC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.