Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOD Protein
A cDNA sequence encoding the RHOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom RHOD Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15953179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13316-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15973179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13316-5UG
5 μg
203.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15963179
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13316-50UG
50 μg
1740.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
RHOD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RHOD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 200mM NaCl, 2mM EDTA and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKVVLVGDG GCGKTSLLMV FADGAFPESY TPTVFERYMV NLQVKGKPVH LHIWDTAGQD DYDRLRPLFY PDASVLLLCF DVTSPNSFDN IFNRWYPEVN HFCKKVPIIV VGCKTDLRKD KSLVNKLRRN GLEPVTYHRG QEMARSVGAV AYLECSARLHDNVHAVFQEA AEVALSSRGR NFWRRITQGF C
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.