Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOQ Protein
A cDNA sequence encoding the RHOQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RHOQ Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963189
|
enQuireBio™
QP13319-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943189
|
enQuireBio™
QP13319-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953189
|
enQuireBio™
QP13319-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RHOQ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RHOQ protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAHGPGA LMLKCVVVGD GAVGKTCLLM SYANDAFPEE YVPTVFDHYA VSVTVGGKQY LLGLYDTAGQ EDYDRLRPLS YPMTDVFLIC FSVVNPASFQ NVKEEWVPEL KEYAPNVPFL LIGTQIDLRD DPKTLARLND MKEKPICVEQ GQKLAKEIGA CCYVECSALT QKGLKTVFDE AIIAILTPKK HTVKKRIGSR CINCC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |