Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN3 Protein
A cDNA sequence encoding the RLN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RLN3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50, as measured by cAMP accumulation in human THP-1 cells, is less than 17.5ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935388
|
enQuireBio™
QP10859-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925388
|
enQuireBio™
QP10859-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915388
|
enQuireBio™
QP10859-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RLN3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
A chain: DVLAGLSSSC CKWGCSKSEI SSLC B chain: RAAPYGVRLCG REFIRAVIFT CGGSRW | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured by cAMP accumulation in human THP-1 cells, is less than 17.5ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |