Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNF34 Protein
A cDNA sequence encoding the RNF34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom RNF34 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15983229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13330-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15973229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13330-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15963229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13330-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
RNF34 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RNF34 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MRKAGAT SMWASCCGLL NEVMGTGAVR GQQSAFAGAT GPFRFTPNPE FSTYPPAATE GPNIVCKACG LSFSVFRKKH VCCDCKKDFC SVCSVLQENL RRCSTCHLLQ ETAFQRPQLM RLKVKDLRQY LILRNIPIDT CREKEDLVDL VLCHHGLGSE DDMDTSSLNS SRSQTSSFFT RSFFSNYTAP SATMSSFQGE LMDGDQTSRS GVPAQVQSEI TSANTEDDDD DDDEDDDDEE ENAEDRNPGL SKERVRASLS DLSSLDDVEG MSVRQLKEIL ARNFVNYSGC CEKWELVEKV NRLYKENEEN QKSYGERLQL QDEEDDSLCR ICMDAVIDCV LLECGHMVTC TKCGKRMSEC PICRQYVVRA VHVFKS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.