missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMT Protein
A cDNA sequence encoding the RNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RNMT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903249
|
enQuireBio™
QP13334-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983239
|
enQuireBio™
QP13334-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993239
|
enQuireBio™
QP13334-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RNMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RNMT solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 2mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MANSAKAEEY EKMSLEQAKA SVNSETESSF NINENTTASG TGLSEKTSVC RQVDIARKRK EFEDDLVKES SSCGKDTPSK KRKLDPEIVP EEKDCGDAEG NSKKRKRETE DVPKDKSSTG DGTQNKRKIA LEDVPEKQKN LEEGHSSTVA AHYNELQEVG LEKRSQSRIF YLRNFNNWMK SVLIGEFLEK VRQKKKRDIT VLDLGCGKGG DLLKWKKGRI NKLVCTDIAD VSVKQCQQRY EDMKNRRDSE YIFSAEFITA DSSKELLIDK FRDPQMCFDI CSCQFVCHYS FESYEQADMM LRNACERLSP GGYFIGTTPN SFELIRRLEA SETESFGNEI YTVKFQKKGD YPLFGCKYDF NLEGVVDVPE FLVYFPLLNE MAKKYNMKLV YKKTFLEFYE EKIKNNENKM LLKRMQALEP YPANESSKLV SEKVDDYEHA AKYMKNSQVR LPLGTLSKSE WEATSIYLVF AFEKQQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |